2-Phenylimidazole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
356430250 356431000
ACRO356430250EA 770 NOK
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazole 98%
2-Phenylimidazole
Formel: C₉H₈N₂
Kokepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 141…148 °C
Tetthet: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005186
CAS-nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %