5-Brom-1-indanon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
309570010 309570050
ACRO309570010EA 560 NOK
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Brom-1-indanon 97%
5-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Kokepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082718
CAS-nummer: 34598-49-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %