6-Methoxy-1-indanone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
334070050 334070250
ACRO334070050EA 660 NOK
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanone 98%
6-Methoxy-1-indanone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Kokepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 107…111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021232
CAS-nummer: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %