4-Bromoindole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
4-Bromo-1H-indole
L19417.03
L19417.06
L19417.03EA
1025
NOK
L19417.03
L19417.06
4-Bromoindole ≥98%
4-Bromoindole
Purity: 98%
CAS No.: 52488-36-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol Kokepunkt: 88…90 °C (0,1 mmHg) Smeltepunkt: 17 °C Tetthet: 1,563 Flash punkt: >110 °C (230 °F) |
MDL nummer:
MFCD00671502 CAS-nummer: 52488-36-5 |