Indole-2-carboxylic acid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Indole-2-carboxylic acid
122200100 122200500
ACRO122200100EA 795 NOK
ACRO122200100 ACRO122200500
Indole-2-carboxylic acid 99%
Indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 205…209 °C
MDL nummer: MFCD00005611
CAS-nummer: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %