Indole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Indole-5-carboxylic acid
122210010 122210050
ACRO122210010EA 615 NOK
ACRO122210010 ACRO122210050
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 207…212 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005678
CAS-nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %