5-Fluoroindole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 885 NOK
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (0,5 -rr)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005671
CAS-nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %