6-Fluoroindole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 705 NOK
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Smeltepunkt: 72…77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056933
CAS-nummer: 399-51-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %