5-Nitroindole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Nitro-1H-indole
128700050 128700250
ACRO128700050EA 1200 NOK
ACRO128700050 ACRO128700250
5-Nitroindole 99%
5-Nitroindole
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 140…142 °C
MDL nummer: MFCD00005673
CAS-nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %