5-Methoxyindole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
125870050 125870250
ACRO125870050EA 1475 NOK
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindole 99%
5-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kokepunkt: 176…178 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005674
CAS-nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %