5-Hydroxyindole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 590 NOK
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindole 97%
5-Hydroxyindole
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 105…110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005677
CAS-nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %