Indol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1H-Indole
122150100 122150250 122151000 122155000 122150025
ACRO122150100EA 355 NOK
ACRO122150100 ACRO122150250 ACRO122151000 ACRO122155000 ACRO122150025
Indol 99+%
Indole
Formel: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 253…254 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 51…53 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³
Flash punkt: 136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005607
CAS-nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04985
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %