1-Methylindole 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 685 NOK
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindole 98+%
1-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokepunkt: 236…239 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 94…95 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005800
CAS-nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %