3-Methylindole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 960 NOK
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Methylindole 98%
3-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokepunkt: 265…266 °C (755 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Tetthet: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Flash punkt: 132 °C
MDL nummer: MFCD00005627
CAS-nummer: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
FN: 3077
Merck Indeks: 12,08700
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride