4-Methylindole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
133890010 133890050
ACRO133890010EA 3375 NOK
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Methylindole 99%
4-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Kokepunkt: 267 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 5 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005668
CAS-nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %