6-Methylindole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methyl-1H-indole
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 2300 NOK
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindole 99%
6-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 30…31 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %