Lantan (III) klorid 99.9%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 1475 NOK
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Lantan (III) klorid 99.9%
Lantan (III) klorid
Formel: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Kokepunkt: 1000 °C
Smeltepunkt: 860 °C
Tetthet: 3,8773 g/cm³ (-0.15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011068
CAS-nummer: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
FN: 1759
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05379
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %