Cerium(IV)oksid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ceric oxide, Cerium dioxide
199121000 199125000 199120025
ACRO199121000EA 825 NOK
ACRO199121000 ACRO199125000 ACRO199120025
Cerium(IV)oksid 99.9% (trace metals basis)
Cerium(IV)oksid
Formel: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Kokepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2600 °C
Tetthet: 7,13 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010933
CAS-nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Indeks: 12,02035
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %