Europium(III)oksid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 610 NOK
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Europium(III)oksid 99.99% (trace metals basis)
Europium(III)oksid
Formel: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Smeltepunkt: 2325 °C
Tetthet: 7,42 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010997
CAS-nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Indeks: 14,03904
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %