Holmium(III)oksid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Diholmium trioxide, Holmium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 1560 NOK
1.12469.0005 1.12469.0002
Holmium(III)oksid, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)oksid
Formel: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Kokepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2400 °C
Tetthet: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011053
CAS-nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3