Ammoniumcerium(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
22594.237EA 2575 NOK
22594.237 22594.294
Ammoniumcerium(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Smeltepunkt: 107…108 °C
Tetthet: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151121
CAS-nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
FN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,00509
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %