1-Naphthyl boronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
344690010 344690050 AC34469.1 AC34469.10 344690250
ACRO344690010EA 505 NOK
ACRO344690010 ACRO344690050 MAYBAC34469.1 MAYBAC34469.10 ACRO344690250
1-Naphthyl boronic acid 97%
1-Naphthyl boronic acid
Formel: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Smeltepunkt: 196…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00019722
CAS-nummer: 13922-41-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %