2-Naphthyl boronic acid 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
359620010 359620050
ACRO359620010EA 485 NOK
ACRO359620010 ACRO359620050
2-Naphthyl boronic acid 97+%
2-Naphthyl boronic acid
Formel: C₁₀H₉BO₂
MW: 171,99 g/mol
Smeltepunkt: 269…275 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236051
CAS-nummer: 32316-92-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %