1-Naphthoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: α-Naphthoic acid
128180250 128181000
ACRO128180250EA 460 NOK
ACRO128180250 ACRO128181000
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…162 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004007
CAS-nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Indeks: 12,06468
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %