2-Naphthoic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: β-Naphthoic acid
177320250 177321000
ACRO177320250EA 820 NOK
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoic acid 99%
2-Naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Kokepunkt: >300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 183…187 °C
Tetthet: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 205 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004101
CAS-nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Indeks: 12,06469
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %