1,5-Diaminonaftalen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
112291000 112290250
ACRO112291000EA 2500 NOK
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Diaminonaftalen 97%
1,5-Diaminonaftalen
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 187…190 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004029
CAS-nummer: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %