1,8-Diaminonaphthalene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100
8.06206.0500
8.06206.0100EA
1050
NOK
8.06206.0100
8.06206.0500
1,8-Diaminonaphthalene for syntese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalene
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Kokepunkt: 352 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 64…65 °C Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 195 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004033 CAS-nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 FN: 3259 ADR: 8,III Merck Indeks: 12,06459 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 61 - 65 °C |
Molar Mass | 158.2 g/mol |
Boiling Point | 205 °C (15.6 hPa) |
Vapor Pressure | 195 °C |