1,8-Diaminonaphthalene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 1050 NOK
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Diaminonaphthalene for syntese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalene
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64…65 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 195 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004033
CAS-nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
FN: 3259
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,06459
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C