1,3-Dihydroksynaftalen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 945 NOK
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroksynaftalen 99+%
1,3-Dihydroksynaftalen
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Kokepunkt: 386
Smeltepunkt: 123…126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Indeks: 12,06483
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %