1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
115001000 115005000
ACRO115001000EA 630 NOK
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 259…261 °C (dec.)
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 252 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003980
CAS-nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %