2,7-Dihydroxynaftalen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 385 NOK
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaftalen 97%
2,7-Dihydroxynaftalen
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 184…189 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004085
CAS-nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %