2,7-Dihydroxynaftalen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 571 NOK
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaftalen for syntese, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaftalen
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004085
CAS-nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2