Acenaften 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
201341000 201340050 201345000
ACRO201341000EA 2750 NOK
ACRO201341000 ACRO201340050 ACRO201345000
Acenaften 99%
Acenaften
Formel: C₁₂H₁₀
Kokepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…95 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 135 °C (open cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003807
CAS-nummer: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %