Kobber(II)bromid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 388 NOK
8.14658.0050 8.14658.0250
Kobber(II)bromid for syntese, Sigma-Aldrich®
Kobber(II)bromid
Formel: Br₂Cu
MW: 223,35 g/mol
Kokepunkt: 900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 498 °C
Tetthet: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010970
CAS-nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
FN: 1759
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,02656
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)