Kobber(I)klorid 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 615 NOK
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Kobber(I)klorid 97%, ren
Copper (I) chloride
Formel: ClCu
Kokepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 430 °C
Tetthet: 4,14 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
FN: 2802
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02690
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm