Kobber(I)klorid 99%, extra pure, renset
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
208390250 208391000 208395000
ACRO208390250EA 925 NOK
ACRO208390250 ACRO208391000 ACRO208395000
Kobber(I)klorid 99%, extra pure, renset
Copper (I) chloride
Formel: ClCu
Kokepunkt: 1490 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 430 °C
Tetthet: 4,14 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
FN: 2802
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02690
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm