Kobber(I)klorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
212420100 212421000
ACRO212420100EA 1100 NOK
ACRO212420100 ACRO212421000
Kobber(I)klorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Copper (I) chloride
Formel: ClCu
Kokepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 430 °C
Tetthet: 4,14 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
FN: 2802
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02690
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %