Kobber(I)klorid 90+% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
405875000 405871000
ACRO405875000EA 2150 NOK
ACRO405875000 ACRO405871000
Kobber(I)klorid 90+% ACS
Copper (I) chloride
Formel: ClCu
Kokepunkt: 1490 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 430 °C
Tetthet: 4,14 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010971
CAS-nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
FN: 2802
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02690
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)