Kobber(I)cyanid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Copper cyanide, Cuprous cyanide
MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 415 NOK
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Kobber(I)cyanid zS, Sigma-Aldrich®
Kobber(I)cyanid
Formel: CCuN
MW: 89.56 g/mol
Smeltepunkt: 474
Tetthet: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010975
CAS-nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
FN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 13,02691
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials