Kobber (II) fluorid, vannfri 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cupric fluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 2325 NOK
ACRO203370250 ACRO203371000
Kobber (II) fluorid, vannfri 98%
Kobber (II) fluorid
Formel: CuF₂
MW: 101,54 g/mol
Kokepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 950 °C (dec.)
Tetthet: 4,23 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010977
CAS-nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,02704
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %