Kobber(I)oksid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cuprous oxide, Dicopper oxide
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 445 NOK
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Kobber(I)oksid 97%
Kobber(I)oksid
Formel: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kokepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1232 °C
Tetthet: 5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010974
CAS-nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02694
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm