Kobber(II)oksid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 475 NOK
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Kobber(II)oksid 97%
Kobber(II)oksid
Formel: CuO
MW: 79,55 g/mol
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1326 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02674
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %