Kobber(II)oksid ACS analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 2530 NOK
1.02766.0100 1.02766.0500
Kobber(II)oksid ACS analytisk reagens, Supelco®
Kobber(II)oksid
Formel: CuO
MW: 79,55 g/mol
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1326 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02674
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)