Kobber(II)oksid ≥94%, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
23144.263EA 2275 NOK
23144.263 23144.410
Kobber(II)oksid ≥94%, powder, TECHNICAL
Kobber(II)oksid
Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Kokepunkt: 2000
Smeltepunkt: 1326 °C
Tetthet: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
FN: 3077
ADR: 9 III
Merck Indeks: 13,02674
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 94 %