Sølv (II) oksid
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
207850100 207850500
ACRO207850100EA 1025 NOK
ACRO207850100 ACRO207850500
Sølv (II) oksid
Sølv (II) oksid
Formel: AgO
MW: 123,87 g/mol
Smeltepunkt: >100 °C (dec.)
Tetthet: 7,44 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00044285
CAS-nummer: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,08666
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)