Sølv (II) oksid (≥86.6% Ag) (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
40187.14 40187.06 40187.22
40187.14EA 6125 NOK
40187.14 40187.06 40187.22
Sølv (II) oksid (≥86.6% Ag) (metals basis)
Sølv (II) oksid
Purity: 99.9% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Formel: AgO
MW: 123,87 g/mol
Smeltepunkt: >100 °C (dec.)
Tetthet: 7,44
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044285
CAS-nummer: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 14,8522