Zinkklorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 880 NOK
ACRO318170100 ACRO318170500
Zinkklorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Zinkklorid
Formel: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kokepunkt: 732 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 293 °C
Tetthet: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
FN: 2331
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,10185
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %