Zinkklorid ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29126.294EA 655 NOK
29126.294 29126.363
Zinkklorid ≥97%, TECHNICAL
Zinkklorid
Formel: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Kokepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 283 °C
Tetthet: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
FN: 2331
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,10185
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm