Kadmium(II)karbonat, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
212320010 212322500
ACRO212320010EA 3550 NOK
ACRO212320010 ACRO212322500
Kadmium(II)karbonat, ren
Kadmium(II)karbonat
Formel: CCdO₃
MW: 172,42 g/mol
Smeltepunkt: 343…412 °C (dec.)
Tetthet: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010918
CAS-nummer: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
FN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,01652
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay 60.0 to 63.0 % (Cd)