Kadmium(II)jodid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 2425 NOK
ACRO211462500 ACRO211460010
Kadmium(II)jodid 99%
Kadmium(II)jodid
Formel: CdI₂
MW: 366,22 g/mol
Kokepunkt: 787 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 388 °C
Tetthet: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010920
CAS-nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
FN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,01657
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %