Yttrium(III) fluoride, Patinal®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08707.0100 1.08707.1000
1.08707.0100EA 0 NOK
1.08707.0100 1.08707.1000
Yttrium(III) fluoride, Patinal®
Yttrium(III) fluoride
Formel: F₃Y
Kokepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1387 °C
Tetthet: 4,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049714
CAS-nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
FN: 3288
ADR: 6.1,III